Learn More
4-Chlorphenylacylbromid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorophenylacylbromide |
| CAS | 536-38-9 |
| Summenformel | C8 H6 Br Cl O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| IUPAC-Name | 2-Brom-1-(4-Chlorophenyl)Ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 233.49 |
| Formelmasse | 231.9291 |