Learn More
4-Chlorphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2701724 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10683362 1 g Glasflasche 1 Gramm
10183251 5 g Glasflasche 5 Gramm
10636194 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10683362
Marke: Thermo Scientific Acros 344410010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-18-1
Summenformel C6H6BClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.37
MDL-Nummer MFCD00039137
InChI-Schlüssel CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
PubChem CID 74299
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylboronic acid
Schmelzpunkt 259.0°C to 262.0°C
CAS Min. % 96.0
Farbe Weiß bis Beige
CAS Max. % 100.0
Menge 1 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Strukturformel ClC6H4B(OH)2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water:+/- 2.5% in water
Formelmasse 156.38
Reinheit (%) 97%