Learn More
4-Chlorpyridinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30367366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367366 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367366 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC380440100G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloropyridine Hydrochloride
CAS 7379-35-3
Summenformel C5H5Cl2N
Menge 100 g
Synonym 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium Chloride, 4-Chloropyridinium Hydrochloride, 4-Chloropyridinium Monohydrochloride, TH 336, TH 336N
InChI-Formel InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.Clc1ccncc1
IUPAC-Name 4-Chlorpyridinhydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 150.01