Learn More
4-Chlorchinolin-6-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450746 250 mg 250 Milligramm
15440746 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54085.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1201844-73-6 | C15H17BClNO2 | 289.566 g/mol
4-Chloroquinoline-6-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorchinolin-6-Boronsäurepinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1201844-73-6
Summenformel C15H17BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 289.566
MDL-Nummer MFCD16987803
InChI-Schlüssel ANPKKHFSNJKOAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 4-chloroquinoline-6-boronic acid pinacol ester, quinoline, 4-chloro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 53363436
IUPAC-Name 4-Chlor-6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Chinolin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=CN=C3C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroquinoline-6-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 289.56
Reinheit (%) 96%