Learn More
4-Chlorsalicylsäure, TRC
Artikelnummer. 30352559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352559 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3820055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorosalicylic Acid
CAS 5106-98-9
Summenformel C7H5ClO3
Menge 5 g
Synonym 2-Hydroxy-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 15816, p-Chlorosalicylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)cc1O
IUPAC-Name 4-Chlor-2-hydroxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
Formelmasse 171.9927