Learn More
4-Chlorstyrol, TRC
Artikelnummer. 30355312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355312 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355312 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC421890250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorostyrene
CAS 1073-67-2
Summenformel C8 H7 Cl
Menge 250 g
Synonym Benzene, 1-chloro-4-ethenyl- (9CI, ACI), 1-Chloro-4-ethenylbenzene (ACI), Styrene, p-chloro- (8CI), (4-Chlorophenyl)ethene, 1-Chloro-4-vinylbenzene, 4-Chloro-1-ethenylbenzene, 4-Chlorostyrene, NSC 18603, p-Chlorostyrene, p-Chlorovinylbenzene, p-Vinylphenyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
SMILES Clc1ccc(C=C)cc1
IUPAC-Name 1-Chlor-4-vinylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 138.594
Formelmasse 138.0236