Learn More
4-Chlorstyrol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorostyrene |
| CAS | 1073-67-2 |
| Summenformel | C8 H7 Cl |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Benzene, 1-chloro-4-ethenyl- (9CI, ACI), 1-Chloro-4-ethenylbenzene (ACI), Styrene, p-chloro- (8CI), (4-Chlorophenyl)ethene, 1-Chloro-4-vinylbenzene, 4-Chloro-1-ethenylbenzene, 4-Chlorostyrene, NSC 18603, p-Chlorostyrene, p-Chlorovinylbenzene, p-Vinylphenyl chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2 |
| SMILES | Clc1ccc(C=C)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-4-vinylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.594 |
| Formelmasse | 138.0236 |