Learn More
4-Chlorotetrahydropyran, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorotetrahydropyran |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9ClO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2 |
| Formelmasse | 120.0342 |