Learn More
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10533032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10533032 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10487612 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10367064 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10533032 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00377DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16269-66-2
Summenformel C6H3ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 170.614
MDL-Nummer MFCD00122144
InChI-Schlüssel TWTODSLDHCDLDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chlorothieno 3,2-d-pyrimidine, 4-chlorothiopheno 3,2-d pyrimidine, pubchem14662, 4-chlorothienopyrimidine, acmc-209dov
PubChem CID 2735821
IUPAC-Name 4-Chlorthieno[3,2-d]pyrimidin
SMILES C1=CSC2=C1N=CN=C2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorothieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.62
Reinheit (%) 97%