Learn More
4-Chlorthiobenzimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Chlorothiobenzamide is used as a catalytic agent and as petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Chlorthiobenzamid wird als Katalysator und als petrochemischer Zusatz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorothiobenzamide |
| Schmelzpunkt | 123°C to 129°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 606603 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| IUPAC-Name | 4-Chlorbenzol-1-carbothioamid |
| Formelmasse | 171.65 |
| Reinheit (%) | 97% |