Learn More
4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Chlorotoluene is used for the preparation model gas of 4-chlorotoulene by passing synthesized air into liquid 4-chlorotoulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Chlorotoluol wird für die Gasmodellvorbereitung von 4-Chlorotoulin verwendet, indem synthetisierte Luft in flüssiges 4-Chlorotoulin geleitet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.04 g/l bei 20 oc).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorotoluene |
| Schmelzpunkt | 7°C to 9°C |
| Dichte | 1.069 |
| Menge | 1000 g |
| Geruch | Aromatic |
| Brechungsindex | 1.52 |
| UN-Nummer | UN2238 |
| Beilstein | 1903635 |
| Merck Index | 14,2171 |
| Siedepunkt | 161°C to 163°C |
| Show More |