Learn More
4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391657 500 g 500 Gramm
11381657 100 g -
11301667 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04672.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
4-Chlorotoluene is used for the preparation model gas of 4-chlorotoulene by passing synthesized air into liquid 4-chlorotoulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorotoluol wird für die Gasmodellvorbereitung von 4-Chlorotoulin verwendet, indem synthetisierte Luft in flüssiges 4-Chlorotoulin geleitet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.04 g/l bei 20 oc).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-43-4
Summenformel C7H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
MDL-Nummer MFCD00000631
InChI-Schlüssel NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorotoluene
Schmelzpunkt 7°C to 9°C
Dichte 1.069
Menge 500 g
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.52
UN-Nummer UN2238
Beilstein 1903635
Merck Index 14,2171
Siedepunkt 161°C to 163°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.04g/L at 20oc).
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) 98%