Learn More
4-Chlortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044115
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11381657 100 g -
11391657 500 g 500 Gramm
11301667 1000 g 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11381657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04672.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
4-Chlorotoluene is used for the preparation model gas of 4-chlorotoulene by passing synthesized air into liquid 4-chlorotoulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorotoluol wird für die Gasmodellvorbereitung von 4-Chlorotoulin verwendet, indem synthetisierte Luft in flüssiges 4-Chlorotoulin geleitet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.04 g/l bei 20 oc).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-43-4
Summenformel C7H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
MDL-Nummer MFCD00000631
InChI-Schlüssel NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorotoluene
Schmelzpunkt 7°C to 9°C
Dichte 1.069
Siedepunkt 161°C to 163°C
Menge 100 g
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.52
UN-Nummer UN2238
Beilstein 1903635
Merck Index 14,2171
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.04g/L at 20oc).
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorotoluene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Chlorotoluene