Learn More
4-Chlortoluol, 98%
Artikelnummer. 10086003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
25 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10086003 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10562161 5 mL Glasflasche -
10229313 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10306460 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10086003 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150211000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126,58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-43-4
Summenformel C7H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 126.58
MDL-Nummer MFCD00000631
InChI-Schlüssel NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorotoluene
Schmelzpunkt 6.0°C to 8.0°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0700g/mL
Menge 100 mL
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.5190 to 1.5210
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.07
Strukturformel CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Merck Index 15, 2175
Siedepunkt 162.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform and ether
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke