Learn More
4-Chlortoluol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chlorotoluene |
| CAS | 106-43-4 |
| Summenformel | C7 H7 Cl |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Toluene, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-methylbenzene, 4-Chlorotoluene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, 4-Tolyl chloride, NSC 404114, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride, para-Chlorotoluene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-4-Methylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.58 |
| Formelmasse | 126.0236 |