Learn More
4-Cholesterin-3-on, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449283
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449283 5 g -
11459283 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449283 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11743.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 601-57-0 | C27H44O | 384.648 g/mol
4-Cholesten-3-one is used as a chiral building block for proteomics research. It is an intestinal metabolite of cholesterol and exhibits an anti-obesity effect on animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cholesterin-3-one wird als chiraler Baustein für die Proteomikforschung verwendet. Ist ein intestinaler Metabolit von Cholesterin und zeigt bei Tieren einen Anti-Adipositas-Effekt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 601-57-0
Summenformel C27H44O
Molekulargewicht (g/mol) 384.648
MDL-Nummer MFCD00003663
InChI-Schlüssel NYOXRYYXRWJDKP-GYKMGIIDSA-N
Synonym 4-cholesten-3-one, cholest-4-en-3-one, cholestenone, 3-oxocholest-4-ene, delta sup 4-cholestenone, +-4-cholesten-3-one, unii-7t94nhd99c, 3-oxo-4-cholestene, 3-keto-4-cholestene, cholestenone delta 4
PubChem CID 91477
ChEBI CHEBI:16175
IUPAC-Name (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cholesten-3-one
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Menge 5 g
Beilstein 4707774
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung +93° (c=1 in chloroform)
Formelmasse 384.65
Reinheit (%) ≥98%