Learn More
4-Chromanon, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433584 100 g 100 Gramm
11413584 5 g 5 Gramm
11423584 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433584 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11242.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
4-Chromanone has been used to study the substrate specificity and catalytic ability of 4-hydroxyacetophenone monooxygenase isolated from Pseudomonas fluorescens ACB
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chromanon wurde zur Untersuchung der Substratspezifität und katalytischen Fähigkeit von 4-Hydroxyacetophenon-monooxygenase, die aus Pseudomonas Fluorescens ACB isoliert wurde, verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Lagerung bei 2 bis 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 491-37-2
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD00006840
InChI-Schlüssel MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
IUPAC-Name 2,3-Dihydrochromen-4-on
SMILES C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chromanone
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Siedepunkt 127°C to 128°C (13 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.575
Menge 100 g
Beilstein 124652
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) ≥98%