Learn More
4-cis-Fluor-L-Prolinamid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362239
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11362239 1 g 1 Gramm
15493637 250 mg 250 Milligramm
11372239 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11362239
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27235.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 426844-23-7 | C5H10ClFN2O | 168.596 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 426844-23-7
Summenformel C5H10ClFN2O
Molekulargewicht (g/mol) 168.596
MDL-Nummer MFCD07368567
InChI-Schlüssel YIEACUBSPQGCLW-MMALYQPHSA-N
Synonym 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, 4-cis-fluoro-l-prolinamide hydrochloride, 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide hcl, cis-4-fluoro-l-prolinamide hydrochloride, 2s,4s-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride, 4s-4-fluoro-l-prolinamide-hydrogen chloride 1/1, 2s,4s-2-carbamoyl-4-fluoropyrrolidine hydrochloride salt, 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide monohydrochloride, 2s,4s-2-aminocarbonyl-4-fluoropyrrolidine hydrochloride
PubChem CID 45158917
IUPAC-Name (2S,4S)-4-Fluorpyrrolidin-2-carboxamid;hydrochlorid
SMILES C1C(CNC1C(=O)N)F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-cis-Fluoro-L-prolinamide hydrochloride
Schmelzpunkt 231°C to 236°C (decomposition)
Menge 1 g
Optische Drehung −45 (c=1 in Water)
Formelmasse 168.59
Reinheit (%) 98%