Learn More
4-Cyano-1-Butin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15325028 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
15325028 1 g 1 Gramm
15335028 5 g 5 Gramm
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15325028
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 455590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 19596-07-7 | C5H5N | 79.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 19596-07-7
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.1
InChI-Schlüssel VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne
PubChem CID 140560
IUPAC-Name Pent-4-ynnitril
SMILES C#CCCC#N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-1-butyne
Dichte 0.9063g/mL
Siedepunkt 79.0°C (39.0 mmHg)
Flammpunkt 65.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2CH2CCH
Menge 1 g
Relative Dichte 0.9063
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyano-1-butyne
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.