Learn More
4-Cyano-2 -Fluorbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15437638 1 g 1 Gramm
15447638 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61134.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid is used an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyano-2-Fluorbenzenboronsäure wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1150114-77-4
Summenformel C7H5BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.93
MDL-Nummer MFCD07644472
InChI-Schlüssel HFAUMAIVCYTVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-4-cyano-2-fluorophenyl, acmc-2099nb, 4-borono-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoro-phenylboronic acid, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PubChem CID 44755209
IUPAC-Name (4-cyano-2-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
Menge 1 g
Formelmasse 164.93
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest