Learn More
4-Cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11936071 1 g 1 Gramm
11946071 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444720010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1035235-29-0 | C13H15BFNO2 | 247.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1035235-29-0
Summenformel C13H15BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 247.08
MDL-Nummer MFCD09998162
InChI-Schlüssel FEUINZSEHIJUBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 4-cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyano-2-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 44755210
IUPAC-Name 3-Fluor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 83.0°C to 84.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 247.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.