Learn More
4-Cyano-2-Fluoropyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485700
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11485700
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25938.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3939-14-8 | C6H3FN2 | 122.102 g/mol
4-Cyano-2-fluoropyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyano-2-fluorpyridin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff, Stickoxiden, starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3939-14-8
Summenformel C6H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 122.102
MDL-Nummer MFCD09027299
InChI-Schlüssel DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12002587
IUPAC-Name 2-Fluorpyridin-4-Carbonitril
SMILES C1=CN=C(C=C1C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-2-fluoropyridine
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Menge 1 g
Synonym 2-fluoroisonicotinonitrile, 4-cyano-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-cyanopyridine, 4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-fluoro, acmc-1bnd8, 4-cyano-2-fluoro pyridine, ksc581g3h
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 122.1
Reinheit (%) 97%