Learn More
4-Cyano-3-Iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322269
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322269 1 g 1 Gramm
15413647 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11322269 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27247.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10386-28-4 | Molecular Formula: C6H3IN2 | Molecular Weight: 230.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10386-28-4
Summenformel C6H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 230.008
MDL-Nummer MFCD08729285
InChI-Schlüssel KMFIQUYSWTUCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoisonicotinonitrile, 4-cyano-3-iodopyridine, 3-iodo-4-pyridinecarbonitrile, 3-iodo-isonicotinonitrile, acmc-1c8uo, 4-pyridinecarbonitrile,3-iodo, 3-iodanylpyridine-4-carbonitrile
PubChem CID 12180887
IUPAC-Name 3-iodopyridin-4-Carbonitril
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 230.01
Reinheit (%) 98%