Learn More
4-Cyano-4'-N-pentylbiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30351508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351508 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30351508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98939825G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4'-N-pentylbiphenyl
CAS 40817-08-1
Summenformel C18H19N
Menge 25 g
Synonym 5-BB-C, 5BF, 5CB, 5TsB, BDH-K 15, C 1550, CB 5, CB 5 (Liquid Crystal), CPB, K 15, K 15 (Liquid Crystal), LC 5CB, PCB (Liquid Crystal), Pentyl Cyanobiphenyl, p-Amyl-p'-cyanobiphenyl, p-Cyano-p'-pentylbiphenyl, p-Pentyl-p'-cyanobiphenyl, p-n-Amylbenzylidene-p'-cyanoaniline, p-n-Pentyl-p'-cyanobiphenyl, p'-Cyano-p-pentylbiphenyl, 4-Pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-Amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-Pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-Amyl-4-cyanobiphenyl, 4'-Cyano-4-pentylbiphenyl, 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-4-cyanobiphenyl, 4'-n-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-n-Pentyl-4-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-pentyldiphenyl, 4'-Pentyl[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4,4'-n-Pentylcyanobiphenyl, 4-Amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyl-1,1'-biphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 4-Cyano-4'-n-pentyldiphenyl, 4-Cyano-4'-pentyl-1,1'-biphenyl
InChI-Formel InChI=1S/C18H19N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h6-13H,2-5H2,1H3
SMILES CCCCCc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C#N
IUPAC-Name 4-(4-Pentylphenyl)benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 249.35
Formelmasse 249.1517