Learn More
4-Cyano-4-phenylpiperidine Hydrochloride 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10294560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10294560 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10294560 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110840100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51304-58-6
Summenformel C12H15ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 222.716
MDL-Nummer MFCD00012775
InChI-Schlüssel CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride
PubChem CID 3084973
IUPAC-Name 4-Phenylpiperidin-4-Carbonitril;Hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210.0°C to 214.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 222.72
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.