missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cyanobenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11441627
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11441627 1 g 1 Gramm
11451627 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11441627

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25600.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3034-34-2 | C8H6N2O | 146.15 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3034-34-2
Summenformel C8H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
MDL-Nummer MFCD00017133
InChI-Schlüssel FUKWTMJZHKZKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cyanobenzamide, benzamide, 4-cyano, unii-3p9ug7v78s, benzamide, p-cyano, benzamide, p-cyano-8ci, p-cyano benzamide, 4-cyano-benzamide, cyanobenzamide, acmc-1agnt, p-cyanobenzoic acid amide
PubChem CID 76427
IUPAC-Name 4-cyanobenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzamide
Schmelzpunkt 225°C to 228°C
Menge 1 g
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.