Learn More
4-Cyanobenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10243712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10243712 1 g 1 Gramm
10559972 10 g 10 Gramm
10663645 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10243712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00421DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 49584-26-1
Summenformel C7H4ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 201.62
MDL-Nummer MFCD00052337
InChI-Schlüssel DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
IUPAC-Name 4-Cyanobenzolsulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CNC6H4SO2Cl
Menge 1 g
Formelmasse 201.63
Reinheit (%) 97%