Learn More
4-Cyanobenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384865 5 g 5 Gramm
11374865 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384865 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18007.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126747-14-6 | C7H6BNO2 | 146.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126747-14-6
Summenformel C7H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 146.94
MDL-Nummer MFCD01318968
InChI-Schlüssel CEBAHYWORUOILU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl boronic acid, 4-cyanobenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzonitrile, 4-cyano-phenyl-boronic acid, 4-boronobenzonitrile, p-cyanophenylboronic acid, 4-cyanobenzene boronic acid, boronic acid, 4-cyanophenyl, 4-cyano-phenyl boronic acid
PubChem CID 2734326
IUPAC-Name (4-Cyanophenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 6593772
Formelmasse 146.94
Reinheit (%) 98%