Learn More
4-Cyanobensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15404487 1 g 1 Gramm
15414487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31836.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3119-02-6
MDL-Nummer MFCD02089633
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C7H6N2O2S
Menge 1 g
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonamide, p-cyanobenzenesulfonamide, 4-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-cyano, 4-cyano-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano, p-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano-9ci, 4-sulphamoylbenzonitrile, wln: zswr dcn
InChI-Schlüssel UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-cyanobenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 182.20
PubChem CID 76566
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 97%