Learn More
4-Cyanobensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414487 5 g 5 Gramm
15404487 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31836.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3119-02-6 | C7H6N2O2S | 182.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3119-02-6
MDL-Nummer MFCD02089633
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C36H30Pb2
Menge 5 g
Synonym hexaphenyldilead, hexaphenyldiplumbane, dilead, hexaphenyl, lead, hexaphenyldi, diplumbane, hexaphenyl, unii-km5rj5fzy2, km5rj5fzy2, diplumbane, 1,1,1,2,2,2-hexaphenyl, hexaphenyldilead iv
InChI-Schlüssel SOLOHWWGJALNFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Pb](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.C1=CC=C(C=C1)[Pb](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name Triphenylblei
Molekulargewicht (g/mol) 877.00
PubChem CID 6327846
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) 97%