Learn More
4-Cyanbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30352051
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352051 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352051 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC96232525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanobenzoic Acid
CAS 619-65-8
Summenformel C8H5NO2
Menge 25 g
Synonym p-Cyanobenzoic Acid, 4-Carboxybenzonitrile, NSC 6306, p-Carboxybenzonitrile, p-Cyanobenzoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC-Name 4-Cyanobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Formelmasse 147.032