Learn More
4-Cyanophenol, TRC
Artikelnummer. 30365188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30365188 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98221550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzonitrile
CAS 767-00-0
Summenformel C7 H5 N O
Menge 50 g
Synonym Benzonitrile, 4-hydroxy- (9CI, ACI), 4-Hydroxybenzonitrile (ACI), Benzonitrile, p-hydroxy- (6CI, 8CI), 4-Cyanophenol, 4-Hydroxycyanobenzene, NSC 400524, p-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,9H
SMILES Oc1ccc(cc1)C#N
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
Formelmasse 119.0371