Learn More
4-Cyanophenyl4-n-Hexylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440647 1 g 1 Gramm
11450647 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22471.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 50793-85-6 | C20H21NO2 | 307.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50793-85-6
Summenformel C20H21NO2
Molekulargewicht (g/mol) 307.39
MDL-Nummer MFCD00600506
InChI-Schlüssel DEUWEGPRKHPNKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-hexyl-, 4-cyanophenyl ester, 4-cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate, p-cyanophenyl p-hexylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-hexylbenzoate, 4-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-n-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl ester
PubChem CID 170907
IUPAC-Name (4-Cyanophenyl)-4-hexylbenzoat
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Menge 1 g
Formelmasse 307.39
Reinheit (%) 99%