Learn More
4-Cyanophenylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10450663 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10450663 5 g Glasflasche 5 Gramm
10258473 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450663 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 405970050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40465-45-0 | Molecular Formula: C8H4N2O | Molecular Weight: 144.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40465-45-0
Summenformel C8H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
MDL-Nummer MFCD00037038
InChI-Schlüssel TVSXDZNUTPLDKY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 170380
IUPAC-Name 4-Isocyanatobenzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenyl isocyanate
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 102°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCC6H4NCO
Menge 5 g
Synonym 4-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile, 4-isocyanato, 4-cyanophenylisocyanate, p-cyanophenyl isocyanate, benzonitrile,4-isocyanato, 4-isocyanatobenzenecarbonitrile, 4-cyanophenylisocyanat, p-cyanophenylisocyanate, #, 1-cyano-4-isocyanato-benzene
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble (dec). Other solubilities: soluble in toluene and chloroform
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder Feststoffe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanophenyl isocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke