Learn More
4-Cyanophenylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398275 5 g 5 Gramm
11388275 1 g 1 Gramm
11308285 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398275 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10173.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2719-32-6 | C8H4N2S | 160.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2719-32-6
Summenformel C8H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 160.194
MDL-Nummer MFCD00041085
InChI-Schlüssel DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanophenyl isothiocyanate, benzonitrile, 4-isothiocyanato, p-cyanophenyl isothiocyanate, 4-cyanophenylisothiocyanate, 4-cyano-phenyl-isothiocyanate, 4-isothiocyanatobenzenenitrile, 4-isothiocyanato-benzonitrile, benzonitrile,4-isothiocyanato, isothiocyanic acid, p-cyanophenyl ester, benzenenitrile, 4-isothiocyanato
PubChem CID 17626
IUPAC-Name 4-Isothiocyanatobenzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2802621
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 160.2
Reinheit (%) 98%