Learn More
4-Cyanophenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Cyanophenylboronic Acid |
| CAS | 126747-14-6 |
| Summenformel | C7H6BNO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-Name | (4-Cyanophenyl)boronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.94 |
| Formelmasse | 147.0492 |