Learn More
4-Cyanophenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30354710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354710 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354710 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9896901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenylboronic Acid
CAS 126747-14-6
Summenformel C7H6BNO2
Menge 1 g
Synonym (p-Cyanophenyl)boronic Acid, 4-Cyanobenzeneboronic Acid, 4-Cyanophenylboric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H6BNO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H
SMILES OB(O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC-Name (4-Cyanophenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 146.94
Formelmasse 147.0492