Learn More
4-Cyanophenylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465335 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15465335 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58211.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 131379-14-1 | C7H4BrNZn | 247.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Cyanophenylzinkbromid wird zur Herstellung von Biphenyl-4-Carbonitril verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Basen und Wärme. Luftempfindlich. Unter trockenen und inerten Bedingungen lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-14-1
Dichte 0.98
Summenformel C7H4BrNZn
MDL-Nummer MFCD00671984
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym zinc 2+ ion 4-cyanobenzen-1-ide bromide, zinc bromide 4-cyanobenzen-1-ide 1/1/1
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel HEOMKTNNZDZMJZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=[C-]1)C#N.[Zn+2].[Br-]
IUPAC-Name Zink;Benzonitril;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 247.4
PubChem CID 54750729
Formelmasse 247.4