Learn More
4-Cyanpyridin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453585 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10453585 25 g Glasflasche 25 Gramm
10376170 5 g Glasflasche 5 Gramm
10070790 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10655142 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11906291 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10453585 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 110870250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-48-1
Summenformel C6H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
MDL-Nummer MFCD00006417
InChI-Schlüssel GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
PubChem CID 7506
ChEBI CHEBI:28020
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbonitril
SMILES C1=CN=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanopyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 196°C
Flammpunkt 88°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CN
Menge 25 g
Beilstein 22,46
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 32g/L (16°C)
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyanopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.