Learn More
4-Cyanpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434023 2500 g 2500 Gramm
11364739 10 g 10 Gramm
11414023 100 g 100 Gramm
11424023 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11434023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10286.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
4-Cyanopyridine is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical substances like isonicotinylhydrazide, which is used in the treatment of tuberculosis. It is used as a precursor for the preparation of isonicotinic acid and 4-diemthylaminopyridine (DMAP). It is involved in the synthesis of 6-methyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamine by reacting with acetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyanopyridin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und in pharmazeutischen Substanzen wie dem zur Behandlung von Tuberkulose verwendeten Isonicotinylhydrazid verwendet. Wird als Vorstufe für die Herstellung von Isonicotinsäure und 4-Diemthylaminopyridin (DMAP) verwendet. Ist an der Synthese von 6-Methyl-2-Pyridin-4-yl-Pyrimidin-4-ylamin durch Reaktion mit Acetonitril beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-48-1
Summenformel C6H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 104.112
MDL-Nummer MFCD00006417
InChI-Schlüssel GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
PubChem CID 7506
ChEBI CHEBI:28020
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbonitril
SMILES C1=CN=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanopyridine
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
pH 6
Siedepunkt 194°C to 196°C
Flammpunkt 88°C (190°F)
Geruch Pungent
Menge 2500 g
Beilstein 107712
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 104.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystals or Powder or Crystalline Powder or Lumps or Fused Solid or Solid