Learn More
4-Cyanopyridin-Noxid, TRC
Artikelnummer. 30367141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367141 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367141 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98770050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanopyridine N-Oxide
CAS 14906-59-3
Summenformel C6 H4 N2 O
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N2O/c7-5-6-1-3-8(9)4-2-6/h1-4H
SMILES [O-][n+]1ccc(cc1)C#N
IUPAC-Name 1-Oxidopyridin-1-ium-4-Karbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 120.11
Formelmasse 120.0324