Learn More
4-Cyanopyridin, TRC
Artikelnummer. 30361850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361850 25 g 25 Gramm
30353435 5 g -
30358701 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98222525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-48-1
Summenformel C6 H4 N2
Molekulargewicht (g/mol) 104.11
Synonym 4-Pyridinecarbonitrile, Isonicotinonitrile (6CI,8CI), 4-Azabenzonitrile, 4-Cyanopyridine, 4-Pyridinenitrile, 4-Pyridyl cyanide, 4-Pyridylcarbonitrile, Isonicotinic acid nitrile, NSC 60681, γ-Cyanopyridine
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbonitril
SMILES N#Cc1ccncc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-carbonitrile
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
Formelmasse 104.0374