Learn More
4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Cyclohex-1-en-1-yl)morpholine |
| CAS | 670-80-4 |
| Summenformel | C10H17NO |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2 |
| SMILES | C1CCC(=CC1)N2CCOCC2 |
| IUPAC-Name | 4-(Cyclohexen-1-yl)morpholin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 167.24 |
| Formelmasse | 167.131 |