Learn More
4-Cyclohexylbenzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374905 250 mg 250 Milligramm
11354905 1 g -
11364905 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374905 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18076.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 374538-04-2 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374538-04-2
Summenformel C12H17BO2
Molekulargewicht (g/mol) 204.076
MDL-Nummer MFCD02093068
InChI-Schlüssel KNQVRFYNQWNYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexylbenzeneboronic acid, 4-cyclohexylphenyl boronic acid, boronic acid, 4-cyclohexylphenyl, 4-cyclohexylphenylboronicacid, zlchem 189, pubchem6403, pubchem7791, acmc-209it1, 4-cyclohexylphenylboronic-acid, 4-cyclohexyl-phenylboronic acid
PubChem CID 4589189
IUPAC-Name (4-Cyclohexylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2CCCCC2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼220°C
Menge 250 mg
Formelmasse 204.08
Reinheit (%) 98%