Learn More
4-Cyclohexylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496457 1 g 1 Gramm
15406467 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33616.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56354-57-5 | C12H15ClO2S | 258.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56354-57-5
Summenformel C12H15ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 258.76
MDL-Nummer MFCD00625713
InChI-Schlüssel CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
PubChem CID 4339442
IUPAC-Name 4-Cyclohexylbenzolsulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 258.77
Reinheit (%) 97%