Learn More
4-(Cyclohexyliminomethyl)benzolboronsäurepinacolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459175
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15459175
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51127.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1218790-50-1
Summenformel C19H28BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 313.248
MDL-Nummer MFCD11113042
InChI-Schlüssel BAVKTLABAAKQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexyliminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1e-n-cyclohexyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine, amtb116, 4-cyclohexyl iminomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-cyclohexyl iminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, e-n-cyclohexyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine, 4-cyclohexyliminomethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylidene cyclohexanamine, n-cyclohexyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine
PubChem CID 46739736
IUPAC-Name N-Cyclohexyl-1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Methanimin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C=NC3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Cyclohexyliminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 313.24