Learn More
4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7035322
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15410326 250 mg 250 Milligramm
15449807 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15410326
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53036.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 515140-26-8
Summenformel C10H12BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.02
MDL-Nummer MFCD03788419
InChI-Schlüssel WCRPDYXXIVYAAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-n-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-cyclopropylamino carbonyl phenyl-boronic acid, acmc-209ku3, 4-borono-n-cyclopropylbenzamide
PubChem CID 2773359
IUPAC-Name [4-(Cyclopropylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2CC2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 202°C to 206°C
Menge 250 mg
Formelmasse 205.02
Reinheit (%) 97%