Learn More
4-Dehydroxy-4-chlor Penciclovir, TRC
Artikelnummer. 30355221
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355221 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355221 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23024510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir
CAS 100199-40-4
Summenformel C10H14ClN5O2
Menge 10 mg
Synonym 2-Amino-9-(4-chloro-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-3-6(4-17)1-2-16-5-13-7-8(16)14-10(12)15-9(7)18/h5-6,17H,1-4H2,(H3,12,14,15,18)
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2CCC(CO)CCl
IUPAC-Name 2-Amino-9-[3-(chlormethyl)-4-hydroxybutyl]-1H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 271.7
Formelmasse 271.0836