Learn More
4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(beta-D-Glucopyranosid) (Lignan P), Mikromol™
Artikelnummer. 18020310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18020310 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18020310 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0492.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(beta-D-Glucopyranosid) (Lignan P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lignan P
CAS 23363-35-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lignan P
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C27 H30 O13
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (5R,5aR,8aR,9S)-, Epipodophyllotoxin, 4'-demethyl-, 9-β-D-glucopyranoside (8CI), Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-(β-D-glucopyranosyloxy)-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9β)]-, (5R,5aR,8aR,9S)-9-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, Glucopyranoside, 4'-demethylepipodophyllotoxin, β-D- (8CI), 4-Demethylepipodophyllotoxin 7'-O-β-D-glucopyranoside, 4'-Demethylepipodophyllotoxin glucoside, 4'-Demethylepipodophyllotoxin β-D-glucopyranoside, Lignan P, Pptoxin II, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(β-D-glucopyranoside), (5R,5aR,8aR,9S)-9-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro-[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one, Etoposide Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C27H30O13/c1-34-16-3-10(4-17(35-2)21(16)29)19-11-5-14-15(38-9-37-14)6-12(11)25(13-8-36-26(33)20(13)19)40-27-24(32)23(31)22(30)18(7-28)39-27/h3-6,13,18-20,22-25,27-32H,7-9H2,1-2H3/t13-,18+,19+,20-,22+,23-,24+,25+,27-/m0/s1
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c5cc6OCOc6cc25
IUPAC-Name (5S,5aR,8aR,9R)-9-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-on
Molekulargewicht (g/mol) 562.52
Menge 25 mg
Formelmasse 562,1686 g/mol