Learn More
4-Deoxy-4-Fluoro-D-Glukose, TRC
Artikelnummer. 30179383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179383 1 g 1 Gramm
30179570 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179383 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2351001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29218-07-3
Summenformel C6 H11 F O5
Molekulargewicht (g/mol) 182.15
Synonym D-Glucose, 4-deoxy-4-fluoro-, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
IUPAC-Name (3R,4R,5S,6R)-5-Fluoro-6-(Hydroxymethyl)oxan-2,3,4-Triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-2(1-8)12-6(11)5(10)4(3)9/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Formelmasse 182.0591